Drukuj
L-Lizyna, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: L(+)-Lizyna, H-Lys-OH
M-Clarity™ quality level = MQ200
L5501-25G L5501-100G L5501-10MG L5501-1G L5501-5G
SIALL5501-25GEA 968 PLN
SIALL5501-25G SIALL5501-100G SIALL5501-10MG SIALL5501-1G SIALL5501-5G
L-Lizyna, Sigma-Aldrich®
L-Lizyna
Formuła: C₆H₁₄N₂O₂
MW: 146.19 g/mol
Temp. Wrzenia: 290
Temp. topnienia: 196
Numer MDL: MFCD00064433
Numer CAS: 56-87-1
Numer WE (dawny EINECS): 200-294-2
Klasyfikacja Merck : 13,05656