Drukuj
fosforan (I) sodu hydrat, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
S5012-100G S5012-500G
SIALS5012-100GEA 130 PLN
SIALS5012-100G SIALS5012-500G
fosforan (I) sodu hydrat, Sigma-Aldrich®
fosforan (I) sodu hydrat
Formuła: NaH₂PO₂·H₂O
Temp. topnienia: 90 °C
Gęstość: 0,8 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD06252379
Numer CAS: 10039-56-2
Numer WE (dawny EINECS): 231-669-9