Drukuj
L-Lizyna, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: L(+)-Lizyna, H-Lys-OH
62840-100G-F 62840-25G-F 62840-500G-F
SIAL62840-100G-FEA 1070 PLN
SIAL62840-100G-F SIAL62840-25G-F SIAL62840-500G-F
L-Lizyna, Sigma-Aldrich®
L-Lizyna
Formuła: C₆H₁₄N₂O₂
MW: 146.19 g/mol
Temp. Wrzenia: 290
Temp. topnienia: 196
Numer MDL: MFCD00064433
Numer CAS: 56-87-1
Numer WE (dawny EINECS): 200-294-2
Klasyfikacja Merck : 13,05656