Drukuj
fosforan (I) sodu hydrat ≥98%, GPR RECTAPUR®
Dostawca: VWR Chemicals
27898.297EA 567 PLN
27898.297
fosforan (I) sodu hydrat ≥98%, GPR RECTAPUR®
fosforan (I) sodu hydrat
Formuła: NaH₂PO₂·H₂O
MW: 105,99 g/mol
Temp. topnienia: 90 °C
Gęstość: 0,8 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD06252379
Numer CAS: 10039-56-2
Numer WE (dawny EINECS): 231-669-9
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay Min. 98 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Cl (Chloride) Max. 0.02 %
SO4 (Sulphate) Max. 0.1 %
Ca (Calcium) Max. 0.05 %
Fe (Iron) Max. 10 ppm