Drukuj
fosforan (I) sodu hydrat, (H₂O 12-17%) ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: Sodium phosphinate monohydrate
A13385.0E A13385.36
A13385.0EEA 1430 PLN
A13385.0E A13385.36
fosforan (I) sodu hydrat, (H₂O 12-17%) ≥97%
fosforan (I) sodu hydrat
Formuła: NaH₂PO₂·H₂O
MW: 105.99 g/mol
Temp. topnienia: 90
Gęstość: 0.8 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06252379
Numer CAS: 10039-56-2
Numer WE (dawny EINECS): 231-669-9
Klasyfikacja Merck : 14,8629