Drukuj
fosforan (I) sodu hydrat
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
14104.30 14104.A1
14104.30EA 302 PLN
14104.30 14104.A1
fosforan (I) sodu hydrat
fosforan (I) sodu hydrat
Formuła: NaH₂PO₂·H₂O
Temp. topnienia: 90 °C
Gęstość: 0,8 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06252379
Numer CAS: 10039-56-2
Numer WE (dawny EINECS): 231-669-9
Klasyfikacja Merck : 14,8629