fosforan (I) sodu hydrat 99-103% (by titrimetric analysis) for analysis
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
222790010
222791000
222792500
222790051
ACRO222790010EA
632
PLN
ACRO222790010
ACRO222791000
ACRO222792500
ACRO222790051
fosforan (I) sodu hydrat 99-103% (by titrimetric analysis) for analysis
fosforan (I) sodu hydrat
Formuła:
NaH₂PO₂·H₂O Temp. topnienia: 90 °C Gęstość: 0,8 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD06252379 Numer CAS: 10039-56-2 Numer WE (dawny EINECS): 231-669-9 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | White Powder or crystals |
pH | 6 to 8 (5 % in water at 20°C) |
Titration | 99.0 to 103.0 % |
Chloride (Cl) | ≤200 ppm |
Arsenic (As) | ≤2 ppm |
Calcium (Ca) | ≤200 ppm |
Iron (Fe) | ≤5 ppm |
Lead (Pb) | ≤5 ppm |