Drukuj
Molibdenian(VI) sodu dihydrat, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIALM1651-100GEA 651 PLN
SIALM1651-100G
Molibdenian(VI) sodu dihydrat, Sigma-Aldrich®
Molibdenian(VI) sodu dihydrat
Formuła: Na₂MoO₄·2H₂O
MW: 241,95 g/mol
Temp. topnienia: 687 °C
Gęstość: 3,28 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149170
Numer CAS: 10102-40-6
Numer WE (dawny EINECS): 231-551-7
Klasyfikacja Merck : 13,08718