Drukuj
L(+)-seryna, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIALS4311-1KGEA 7230 PLN
SIALS4311-1KG SIALS4311-100G SIALS4311-25G
L(+)-seryna, Sigma-Aldrich®
L(+)-seryna
Formuła: C₃H₇NO₃
MW: 105,09 g/mol
Temp. Wrzenia: 259 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 215…225 °C
Gęstość: 1,6 g/cm³ (22 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00064224
Numer CAS: 56-45-1
Numer WE (dawny EINECS): 200-274-3
Klasyfikacja Merck : 14,00846