Drukuj
L(+)-seryna, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
SIAL84959-25GEA 654 PLN
SIAL84959-25G SIAL84959-100G
L(+)-seryna, Sigma-Aldrich®
L(+)-seryna
Formuła: C₃H₇NO₃
MW: 105,09 g/mol
Temp. Wrzenia: 259 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 215…225 °C
Gęstość: 1,6 g/cm³ (22 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00064224
Numer CAS: 56-45-1
Numer WE (dawny EINECS): 200-274-3
Klasyfikacja Merck : 14,00846