Drukuj
L(+)-seryna
Dostawca: Molekula
Synonim: H-Ser-OH, (S)-2-Amino-3-hydroxypropanoic acid, Serine, (S)-(+)-Serine
24133813-1KG 24133813-100G
MOLE24133813-1KGEA 0 PLN
MOLE24133813-1KG MOLE24133813-100G
L(+)-seryna
L(+)-seryna
Formuła: C₃H₇NO₃
MW: 105.09 g/mol
Temp. Wrzenia: 259
Temp. topnienia: 215…225 °C
Gęstość: 1.6 g/cm³ (22 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00064224
Numer CAS: 56-45-1
Numer WE (dawny EINECS): 200-274-3
Klasyfikacja Merck : 14,00846