Drukuj
L(+)-seryna do syntezy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.16020.0025 8.16020.0100
8.16020.0025EA 251 PLN
8.16020.0025 8.16020.0100
L(+)-seryna do syntezy, Sigma-Aldrich®
L(+)-seryna
Formuła: C₃H₇NO₃
Temp. Wrzenia: 259 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 215…225 °C
Gęstość: 1,6 g/cm³ (22 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00064224
Numer CAS: 56-45-1
Numer WE (dawny EINECS): 200-274-3
Klasyfikacja Merck : 14,00846
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 364 g/l (20 °C)
Melting Point 215 - 225 °C decomposes
Molar Mass 105.09 g/mol
Bulk Density 570 kg/m3
pH 5 - 6 (100 g/l, H2O, 20 °C)