Drukuj
L(+)-seryna, Millipore®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.07769.0010 1.07769.0100 1.07769.1000 1.07769.9010
1.07769.0010EA 233 PLN
1.07769.0010 1.07769.0100 1.07769.1000 1.07769.9010
L(+)-seryna, Millipore®
L(+)-seryna
Formuła: C₃H₇NO₃
Temp. Wrzenia: 259 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 215…225 °C
Gęstość: 1,6 g/cm³ (22 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00064224
Numer CAS: 56-45-1
Numer WE (dawny EINECS): 200-274-3
Klasyfikacja Merck : 14,00846