L-Serine, EMPROVE® EXPERT USP, Ph. Eur. excipient_suitable, SAFC®
Dostawca: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Synonim:
H-Ser-OH, (S)-2-Amino-3-hydroxypropanoic acid, Serine, (S)-(+)-Serine
1.07647.1000
1.07647.9010
1.07647.1000EA
0
PLN
1.07647.1000
1.07647.9010
L-Serine, EMPROVE® EXPERT USP, Ph. Eur. excipient_suitable, SAFC®
L(+)-seryna
Formuła:
C₃H₇NO₃ MW: 105.09 g/mol Temp. Wrzenia: 259 Temp. topnienia: 215…225 °C Gęstość: 1.6 g/cm³ (22 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00064224 Numer CAS: 56-45-1 Numer WE (dawny EINECS): 200-274-3 Klasyfikacja Merck : 14,00846 |