Drukuj
Jodek litu hydrat 99%, extra pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
208011000 208015000
ACRO208011000EA 429 PLN
ACRO208011000 ACRO208015000
Jodek litu hydrat 99%, extra pure
Jodek litu hydrat
Formuła: ILi·xH₂O
Temp. Wrzenia: 1171 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 73 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149769
Numer CAS: 85017-80-7
Numer WE (dawny EINECS): 233-822-5
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow Crystalline powder or crystals
Titration Argentometric ≥98.5 % (on dry substance)
Water ≤30 % (K.F.)
Sulfate (SO4) ≤1000 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤15 ppm