Drukuj
Heksacyjanożelazian(II) potasu trihydrat, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
455989-100G 455989-25G
SIAL455989-100GEA 2350 PLN
SIAL455989-100G SIAL455989-25G
Heksacyjanożelazian(II) potasu trihydrat, Sigma-Aldrich®
Heksacyjanożelazian(II) potasu trihydrat
Formuła: K₄Fe(CN)₆·3H₂O
Temp. topnienia: 70 °C
Gęstość: 1,889 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00167023
Numer CAS: 14459-95-1
Numer WE (dawny EINECS): 237-722-2
Klasyfikacja Merck : 12,07793