L(+)-seryna ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
A11179.14
A11179.22
A11179.36
A11179.14EA
380
PLN
A11179.14
A11179.22
A11179.36
L(+)-seryna ≥99%
L(+)-seryna
Purity: 99%
CAS No.: 56-45-1
Molecular Formula: C3H7NO3
Formula Weight: 105.09
Melting Point: 214-224° dec.
Beilstein Reference: 1721404
Merck Reference: 14,8460
Optical Rotation: +15° (c=9 in 1N HCl)
MDL No.: MFCD00064224
Formuła:
C₃H₇NO₃ Temp. Wrzenia: 259 °C (1013 hPa) Gęstość: 1,6 g/cm³ (22 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00064224 Numer CAS: 56-45-1 Numer WE (dawny EINECS): 200-274-3 Klasyfikacja Merck : 14,8460 |