Drukuj
Nadchloran sodu hydrat 85+% ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Perchloric acid sodium salt
343630010 343631000 343630025
ACRO343630010EA 662 PLN
ACRO343630010 ACRO343631000 ACRO343630025
Nadchloran sodu hydrat 85+% ACS
Nadchloran sodu hydrat
Formuła: NaClO₄·H₂O
MW: 140.46 g/mol
Temp. topnienia: 130 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149164
Numer CAS: 7791-07-3
Numer WE (dawny EINECS): 231-511-9
Jednostka: 1502
ADR: 5.1 II
Klasyfikacja Merck : 12,08798
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Adhering crystals
Titration Argentometric 85.0 to 90.0 % (as NaClO4)
pH 6.0 to 8.0 (5 % solution at 25.0°C)
Chloride (Cl) ≤30 ppm
Sulfate (SO4) ≤20 ppm
Calcium (Ca) ≤200 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Potassium (K) ≤500 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %