Bromek litu hydrat ≥99.995% (metals basis), Puratronic®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Purity: 99.995%
CAS No.: 85017-82-9
Molecular Formula: LiBr.xH2O
Formula Weight: 86.85(anhy)
Physical Form: Crystalline Aggregates
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 162-167°
Merck Reference: 14,5526
MDL No.: MFCD00149763
Formuła:
BrLi·xH₂O Temp. Wrzenia: 1265 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 162…167 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00149763 Numer CAS: 85017-82-9 Numer WE (dawny EINECS): 231-439-8 Klasyfikacja Merck : 14,5526 |