Drukuj
Kwas heksachloroplatynowy(IV) hydrat, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Hydrogen hexachloroplatinate (IV) hydrate, Hydrogen hexachloroplatinate hydrate, Chloroplatinic acid hydrate, Dihydrogen hexachloroplatinate (IV) hydrate, Hydrogen hexachloroplatinate(IV) hydrate
81080-1G 81080-5G
SIAL81080-1GEA 933 PLN
SIAL81080-1G SIAL81080-5G
Kwas heksachloroplatynowy(IV) hydrat, Sigma-Aldrich®
Kwas heksachloroplatynowy(IV) hydrat
Formuła: H₂Cl₆Pt·H₂O
Temp. topnienia: 60 °C
Numer MDL: MFCD00149909
Numer CAS: 26023-84-7
Numer WE (dawny EINECS): 241-010-7
Jednostka: 2507
ADR: 8,III