Kwas heksachloroplatynowy(IV) hydrat ≥99.999% (metals basis), Premion®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 99.999%
CAS No.: 26023-84-7
Molecular Formula: H2PtCl6.xH2O
Formula Weight: 409.82(anhy)
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: Red-brown
Odour: Odourless
Melting Point: 60° dec.
Merck Reference: 14,7526
UN No.: 2507
MDL No.: MFCD00149909
Formuła:
H₂Cl₆Pt·H₂O Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00149909 Numer CAS: 26023-84-7 Numer WE (dawny EINECS): 241-010-7 Jednostka: 2507 ADR: 8,III Klasyfikacja Merck : 14,7526 |