Drukuj
Kwas heksachloroplatynowy(IV) hydrat ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Hydrogen hexachloroplatinate (IV) hydrate, Hydrogen hexachloroplatinate hydrate, Chloroplatinic acid hydrate, Dihydrogen hexachloroplatinate (IV) hydrate, Hydrogen hexachloroplatinate(IV) hydrate
405010010 405010050 405010250
405010010.EA 656 PLN
405010010. 405010050. 405010250.
Kwas heksachloroplatynowy(IV) hydrat ACS
Kwas heksachloroplatynowy(IV) hydrat
Formuła: H₂Cl₆Pt·H₂O
Temp. topnienia: 60 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149910
Numer CAS: 26023-84-7
Numer WE (dawny EINECS): 241-010-7
Jednostka: 2507
ADR: 8,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Orange to orange-brown Powder and/or chunks
Assay ≥37.50 % (Pt)
Solubility (in alcohol) Passes test
Suitability (for K determination) Passes test
Impurity ≤0.05 % Alkali and other salts (as sulfates)
Acidity (CH3COOH) ≤0.001 %