Drukuj
Kwas heksachloroplatynowy(IV) hydrat (∼40% Pt)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Hydrogen hexachloroplatinate (IV) hydrate, Hydrogen hexachloroplatinate hydrate, Chloroplatinic acid hydrate, Dihydrogen hexachloroplatinate (IV) hydrate, Hydrogen hexachloroplatinate(IV) hydrate
195370010 195370050 195370250
ACRO195370010EA 720 PLN
ACRO195370010 ACRO195370050 ACRO195370250
Kwas heksachloroplatynowy(IV) hydrat (∼40% Pt)
Kwas heksachloroplatynowy(IV) hydrat
Formuła: H₂Cl₆Pt·H₂O
MW: 427.83 g/mol
Temp. topnienia: 60 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149909
Numer CAS: 26023-84-7
Numer WE (dawny EINECS): 241-010-7
Jednostka: 2507
ADR: 8 III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Orange to orange-brown Powder and/or chunks
Assay 37.5 to 40.5 % (Pt)
Total trace metal impurities ≤0.1 %