Drukuj
(S)-(-)-Mleczan metylu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: (S)-Methyl 2-hydroxypropanoate, Methyl (S)-(-)-2-hydroxypropionate, Sodium carboxymethyl cellulose
M-Clarity™ quality level = MQ100
230340-100G 230340-5G
SIAL230340-100GEA 275 PLN
SIAL230340-100G SIAL230340-5G
(S)-(-)-Mleczan metylu, Sigma-Aldrich®
(S)-(-)-Mleczan metylu
Formuła: C₄H₈O₃
MW: 104.11 g/mol
Temp. Wrzenia: 144
Temp. topnienia: –44 °C
Gęstość: 1.09 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00064265
Numer CAS: 27871-49-4
Numer WE (dawny EINECS): 248-704-9
Jednostka: 3272
ADR: 3 III