Kwas heksachloroplatynowy(IV) heksahydrat for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Hydrogen hexachloroplatinate (IV) hexahydrate, Chloroplatinic acid hexahydrate, Dihydrogen hexachloroplatinate (IV) hexahydrate
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.07340.0001
8.07340.0005
8.07340.0025
8.07340.0500
8.07340.8500
8.07340.0001EA
770
PLN
8.07340.0001
8.07340.0005
8.07340.0025
8.07340.0500
8.07340.8500
Kwas heksachloroplatynowy(IV) heksahydrat for synthesis, Sigma-Aldrich®
Kwas heksachloroplatynowy(IV) heksahydrat
Formuła:
H₂PtCl₆·6H₂O Temp. topnienia: 150 °C Gęstość: 2,434 g/cm³ (20 °C) |
Numer MDL:
MFCD00149910 Numer CAS: 18497-13-7 Numer WE (dawny EINECS): 241-010-7 Jednostka: 2507 ADR: 8,III Klasyfikacja Merck : 13,07609 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Melting Point | 150 °C |
Molar Mass | 517.94 g/mol |
Density | 4 g/cm3 (20 °C) |
Hazard Class | 8 |
Hazard Class Description | Corrosive Material |