Drukuj
(S)-(-)-Mleczan metylu 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: (S)-Methyl 2-hydroxypropanoate, Methyl (S)-(-)-2-hydroxypropionate, Sodium carboxymethyl cellulose
213060010 213062500 213060025
ACRO213060010EA 1380 PLN
ACRO213060010 ACRO213062500 ACRO213060025
(S)-(-)-Mleczan metylu 97%
(S)-(-)-Mleczan metylu
Formuła: C₄H₈O₃
MW: 104.11 g/mol
Temp. Wrzenia: 144
Temp. topnienia: –44 °C
Gęstość: 1.092 g/cm³
Temp. Zapłonu: 55 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00064265
Numer CAS: 27871-49-4
Numer WE (dawny EINECS): 248-704-9
Jednostka: 3272
ADR: 3 III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4120 to 1.4160 (20°C, 589 nm)
Density (20°C) 1.085 to 1.098 g/ml
GC ≥96.0 %
Specific optical rotation -8° to -9° (20°C, 589 nm) (neat)
Free acid ≤1.0 % (lactic acid)