Kwas heksachloroplatynowy(IV) hydrat ≥99.9% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 99.9%
CAS No.: 18497-13-7
Molecular Formula: H2PtCl6.6H2O
Formula Weight: 517.91 (409.82anhy)
Physical Form: Crystalline
Density: 2.430
Appearance: Red-brown
Odour: Odourless
Melting Point: 60° dec.
Solubility: Soluble in water, alcohol, acetone, ethyl acetate and ether
Merck Reference: 14,7526
UN No.: 2507
MDL No.: MFCD00149910
Catalysis, electroplating, photography, platinum mirrors, printing for etching of zinc, producing fine Colour in glass and porcelain, indelible ink, microscopy
Formuła:
H₂Cl₆Pt·H₂O Gęstość: 2,430 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00149909 Numer CAS: 26023-84-7 Numer WE (dawny EINECS): 607-848-6 Jednostka: 2507 ADR: 8,III Klasyfikacja Merck : 14,7526 |