Drukuj
kwas fosforowolframowy hydrat, EMSURE® do analizy, Supelco®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Phosphotungstic acid hydrate, Wolframophosphoric acid hydrate, Dodecawolframophosphoric acid hydrate, 12-Tungstophosphate hydrate, Tungstophosphoric Acid Hydrate
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.00583.0100 1.00583.0250
1.00583.0100EA 559 PLN
1.00583.0100 1.00583.0250
kwas fosforowolframowy hydrat, EMSURE® do analizy, Supelco®
kwas fosforowolframowy hydrat
Formuła: H₃[P(W₃O₁₀)₄]·nH₂O
Temp. topnienia: 107 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011342
Numer CAS: 12501-23-4
Numer WE (dawny EINECS): 215-682-7
Jednostka: 3260
ADR: 8,III
Klasyfikacja Merck : 13,07450
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 107 °C
Molar Mass 2880.17 g/mol (anhydrous)
Bulk Density 960 kg/m3
pH 1.3 (20 g/l, H2O, 20 °C)