Drukuj
(S)-(-)-Mleczan etylu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Ethyl (S)-(-)-2-hydroxypropionate, Ethyl L(-)-lactate, (S)-Ethyl 2-hydroxypropanoate, (S)-(-)-Ethyl lactate
M-Clarity™ quality level = MQ100
69799-1L 69799-250ML
SIAL69799-1LEA 246 PLN
SIAL69799-1L SIAL69799-250ML
(S)-(-)-Mleczan etylu, Sigma-Aldrich®
(S)-(-)-Mleczan etylu
Formuła: C₅H₁₀O₃
MW: 118.13 g/mol
Temp. Wrzenia: 154
Temp. topnienia: –25 °C
Gęstość: 1.042 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 53
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004518
Numer CAS: 687-47-8
Numer WE (dawny EINECS): 211-694-1
Jednostka: 1192
ADR: 3 III
Klasyfikacja Merck : 12,03850