Drukuj
kwas fosforowolframowy hydrat
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Phosphotungstic acid hydrate, Wolframophosphoric acid hydrate, Dodecawolframophosphoric acid hydrate, 12-Tungstophosphate hydrate, Tungstophosphoric Acid Hydrate
208311000 208315000 208310250 208310025
ACRO208311000EA 516 PLN
ACRO208311000 ACRO208315000 ACRO208310250 ACRO208310025
kwas fosforowolframowy hydrat
kwas fosforowolframowy hydrat
Formuła: H₃[P(W₃O₁₀)₄]·nH₂O
Temp. topnienia: 107 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011342
Numer CAS: 12501-23-4
Numer WE (dawny EINECS): 215-682-7
Jednostka: 3260
ADR: 8,II
Klasyfikacja Merck : 13,07450
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to yellow to beige to grey Powder or crystals
Assay ≥82 % (WO3)
Chloride (Cl) ≤20 ppm
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Ammonium (NH4) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤30 ppm
Sodium (Na) ≤100 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤40 ppm
Loss on ignition ≤17 % (800°C)