Drukuj
(S)-(-)-Mleczan etylu for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Ethyl (S)-(-)-2-hydroxypropionate, Ethyl L(-)-lactate, (S)-Ethyl 2-hydroxypropanoate, (S)-(-)-Ethyl lactate
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22100.0100 8.22100.1000 8.22100.9025
8.22100.0100EA 126 PLN
8.22100.0100 8.22100.1000 8.22100.9025
(S)-(-)-Mleczan etylu for synthesis, Sigma-Aldrich®
(S)-(-)-Mleczan etylu
Formuła: C₅H₁₀O₃
MW: 118.13 g/mol
Temp. Wrzenia: 154
Temp. topnienia: –25 °C
Gęstość: 1.042 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 53
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004518
Numer CAS: 687-47-8
Numer WE (dawny EINECS): 211-694-1
Jednostka: 1192
ADR: 3 III
Klasyfikacja Merck : 12,03850
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility (25 °C) soluble
Melting Point -25 °C
Molar Mass 118.13 g/mol
Boiling Point 154 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1.6 hPa (20 °C)
Flash Point 53 °C
Refractive Index 1.411 (25 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.5 - 16.4 %(V)
Density 1.03 g/cm3 (20 °C)
pH 4 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 400 °C
Viscosity kinematic 2.7 mm2/s (25 °C)
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable Liquid