(S)-(-)-Mleczan etylu ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Ethyl (S)-(-)-2-hydroxypropionate, Ethyl L(-)-lactate, (S)-Ethyl 2-hydroxypropanoate, (S)-(-)-Ethyl lactate
Purity: 99%
CAS No.: 687-47-8
Molecular Formula: C5H10O3
Formula Weight: 118.13
Flash Point: 46°(114°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.036
Refractive Index: 1.4130
Appearance: Colourless
Melting Point: -25°
Boiling Point: 152-155°
Beilstein Reference: 1720839
Merck Reference: 14,3817
Optical Rotation: -11° (neat)
UN No.: 1192
MDL No.: MFCD00065359
Formuła:
C₅H₁₀O₃ MW: 118.13 g/mol Temp. Wrzenia: 152…155 °C Temp. topnienia: –25 °C Gęstość: 1.036 Temp. Zapłonu: 46 °C (114 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004518 Numer CAS: 687-47-8 Numer WE (dawny EINECS): 211-694-1 Jednostka: 1192 ADR: 3 III Klasyfikacja Merck : 12,03850 |