Drukuj
kwas dodekamolibdenofosforowy hydrat, Supelco®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
431400-10G 431400-50G
431400-10GEA 1180 PLN
431400-10G 431400-50G
kwas dodekamolibdenofosforowy hydrat, Supelco®
kwas dodekamolibdenofosforowy hydrat
Formuła: H₃[P(Mo₃O₁₀)₄]·nH₂O
Temp. topnienia: 78…90 °C
Gęstość: 1,62 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149913
Numer CAS: 51429-74-4
Numer WE (dawny EINECS): 234-713-5
Jednostka: 3260
ADR: 8,III
Klasyfikacja Merck : 12,07498
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f8f3351423346c386864e8e79e025bbb8578de04&vid=f8f3351423346c386864e8e79e025bbb8578de04&prid=web&clid=SAPDAM