Drukuj
(S)-(-)-Mleczan etylu 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Ethyl (S)-(-)-2-hydroxypropionate, Ethyl L(-)-lactate, (S)-Ethyl 2-hydroxypropanoate, (S)-(-)-Ethyl lactate
118660010 118660025 118660100 118662500
ACRO118660010EA 361 PLN
ACRO118660010 ACRO118660025 ACRO118660100 ACRO118662500
(S)-(-)-Mleczan etylu 97%
(S)-(-)-Mleczan etylu
Formuła: C₅H₁₀O₃
MW: 118.13 g/mol
Temp. Wrzenia: 154 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –26 °C
Gęstość: 1.034 g/cm³
Temp. Zapłonu: 46 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004518
Numer CAS: 687-47-8
Numer WE (dawny EINECS): 211-694-1
Jednostka: 1192
ADR: 3 III
Klasyfikacja Merck : 12,03850
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4120 to 1.4140 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.3 % (K.F.)
GC ≥96.0 %
Color scale ≤50 APHA
Specific gravity (20°C) 1.03 to 1.038
Non-volatile matter ≤0.01 %
Specific optical rotation -8° to -12° (20°C, 589 nm) (neat)
Acidity ≤0.1 % (as lactic acid)