Drukuj
(R)-(+)-Mleczan metylu 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Methyl D-(+)-Lactate, (R)-Methyl 2-hydroxypropanoate, D-(+)-Lactic acid methyll ester, Methyl (R)-(+)-2-hydroxypropionate
414490050 414490250
ACRO414490050EA 573 PLN
ACRO414490050 ACRO414490250
(R)-(+)-Mleczan metylu 98%
(R)-(+)-Mleczan metylu
Formuła: C₄H₈O₃
MW: 104.11 g/mol
Temp. Wrzenia: 144
Gęstość: 1.09 g/cm³
Temp. Zapłonu: 49 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004517
Numer CAS: 17392-83-5
Numer WE (dawny EINECS): 241-420-6
Jednostka: 3272
ADR: 3 III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4110 to 1.4150 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Optical rotation +6.5° to +10.5° (20°C, 589 nm) (neat)