kwas dodekamolibdenofosforowy hydrat, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS analytical reagent
Dostawca: VWR Chemicals
|
Niebezpieczeństwo
|
20616.138EA
493
PLN
20616.138
20616.184
kwas dodekamolibdenofosforowy hydrat, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS analytical reagent
kwas dodekamolibdenofosforowy hydrat
Formuła:
H₃[P(Mo₃O₁₀)₄]·nH₂O Temp. topnienia: 78…90 °C Gęstość: 1,62 g/cm³ (25 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00149913 Numer CAS: 51429-74-4 Numer WE (dawny EINECS): 234-713-5 Jednostka: 3085 ADR: 5.1 (8),III Klasyfikacja Merck : 12,07498 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Heavy metals (as Pb) | Max. 50 ppm |
Insolubility in Water | Max. 100 ppm |
Cl (Chloride) | Max. 50 ppm |
NH4 (Ammonium) | Max. 30 ppm |
SO4 (Sulphate) | Max. 100 ppm |
Ca (Calcium) | Max. 100 ppm |
Cu (Copper) | Max. 10 ppm |
Fe (Iron) | Max. 20 ppm |
Pb (Lead) | Max. 20 ppm |
Conforms to ACS | Passes test |
Conforms to Reag. Ph. Eur. | Passes test |