Drukuj
kwas dodekamolibdenofosforowy hydrat, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. for analysis, Supelco®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.00532.0025 1.00532.0100
1.00532.0025EA 490 PLN
1.00532.0025 1.00532.0100
kwas dodekamolibdenofosforowy hydrat, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. for analysis, Supelco®
kwas dodekamolibdenofosforowy hydrat
Formuła: H₃[P(Mo₃O₁₀)₄]·nH₂O
Temp. topnienia: 78…90 °C
Gęstość: 1,62 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149913
Numer CAS: 51429-74-4
Numer WE (dawny EINECS): 234-713-5
Jednostka: 3260
ADR: 8,II
Klasyfikacja Merck : 12,07498
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 78 - 90 °C (anhydrous substance)
Molar Mass 1825.28 g/mol (anhydrous substance)
Bulk Density 980 kg/m3
pH (H2O) strongly acid