Drukuj
kwas dodekamolibdenofosforowy hydrat ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
417891000 417890250 417895000
ACRO417891000EA 913 PLN
ACRO417891000 ACRO417890250 ACRO417895000
kwas dodekamolibdenofosforowy hydrat ACS
kwas dodekamolibdenofosforowy hydrat
Formuła: H₃[P(Mo₃O₁₀)₄]·nH₂O
Temp. topnienia: 78 - 90 °C
Gęstość: 1,62 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011341
Numer CAS: 51429-74-4
Numer WE (dawny EINECS): 234-713-5
Jednostka: 3084
ADR: 8,II
Klasyfikacja Merck : 12,07498
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow to yellow-orange Adhering crystals
Chloride (Cl) ≤200 ppm
Sulfate (SO4) ≤250 ppm
Ammonium (NH4) ≤100 ppm
Calcium (Ca) ≤200 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤50 ppm
Insoluble matter ≤0.01 %