Drukuj
kwas dodekamolibdenofosforowy hydrat 80%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
206380250 206381000 206385000
ACRO206380250EA 289 PLN
ACRO206380250 ACRO206381000 ACRO206385000
kwas dodekamolibdenofosforowy hydrat 80%
kwas dodekamolibdenofosforowy hydrat
Formuła: H₃[P(Mo₃O₁₀)₄]·nH₂O
Temp. topnienia: 78…90 °C
Gęstość: 1,62 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149913
Numer CAS: 51429-74-4
Numer WE (dawny EINECS): 234-713-5
Jednostka: 3084
ADR: 8,II
Klasyfikacja Merck : 12,07498
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow to yellow-orange Adhering crystals
Assay ≥47.5 % (Mo)
Loss on drying ≤25 %
Chloride (Cl) ≤200 ppm
Sulfate (SO4) ≤250 ppm
Ammonium (NH4) ≤100 ppm
Calcium (Ca) ≤200 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm