(S)-(+)-3-Chloro-1,2-propanodiol 98%, ee 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
(2S)-(+)-3-Chloropropane-1,2-diol, (S)-(+)-3-Chloro-1,2-dihydroxy propane
L18556.06
L18556.14
L18556.06EA
548
PLN
L18556.06
L18556.14
(S)-(+)-3-Chloro-1,2-propanodiol 98%, ee 98%
(S)-(+)-3-Chloro-1,2-propanodiol
Purity: 98%
CAS No.: 60827-45-4
Molecular Formula: C3H7ClO2
Formula Weight: 110.54
Flash Point: 126°(258°F)
Refractive Index: 1.4800
Boiling Point: 213°
Beilstein Reference: 2202929
Optical Rotation: +0.9°(neat)
UN No.: 2689
MDL No.: MFCD00210270
Formuła:
ClCH₂CHOHCH₂OH Temp. Wrzenia: 213 °C Gęstość: 1,322 Temp. Zapłonu: 126 °C (258 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00210270 Numer CAS: 60827-45-4 Jednostka: 2689 ADR: 6.1,III |