(R)-3-chloropropano-1,2-diol 97%, ee 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
(R)-(-)-3-Chloro-1,2-dihydroxy propane, (2R)-(-)-3-Chloropropane-1,2-diol
L18555.06
L18555.14
L18555.06EA
592
PLN
L18555.06
L18555.14
(R)-3-chloropropano-1,2-diol 97%, ee 98%
(R)-3-chloropropano-1,2-diol
Purity: 97%
CAS No.: 57090-45-6
Molecular Formula: C3H7ClO2
Formula Weight: 110.54
Flash Point: 137°(279°F)
Refractive Index: 1.4800
Boiling Point: 213°
Beilstein Reference: 2202928
Optical Rotation: -0.9°(neat)
UN No.: 2689
MDL No.: MFCD00135169
Formuła:
ClCH₂CHOHCH₂OH MW: 110.54 g/mol Temp. Wrzenia: 213 °C Gęstość: 1.322 Temp. Zapłonu: 137 °C (279 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00135169 Numer CAS: 57090-45-6 Numer WE (dawny EINECS): 435-560-9 Jednostka: 2689 ADR: 6.1 III |