Drukuj
2',4',6'-Trihydroksyacetofenon monohydrat, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ100
T64602-10G T64602-25G
SIALT64602-10GEA 421 PLN
SIALT64602-10G SIALT64602-25G
2',4',6'-Trihydroksyacetofenon monohydrat, Sigma-Aldrich®
2',4',6'-Trihydroksyacetofenon monohydrat
Formuła: C₈H₈O₄·1H₂O
Temp. Wrzenia: 394 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 216…218 °C
Numer MDL: MFCD00149091
Numer CAS: 207-556-5
Numer WE (dawny EINECS): 207-556-5