Drukuj
2',4',6'-Trihydroksyacetofenon monohydrat, Supelco®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ100
91928-1G 91928-5G
91928-1GEA 385 PLN
91928-1G 91928-5G
2',4',6'-Trihydroksyacetofenon monohydrat, Supelco®
2',4',6'-Trihydroksyacetofenon monohydrat
Formuła: C₈H₈O₄·1H₂O
Temp. Wrzenia: 394 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 216…218 °C
Numer MDL: MFCD00149091
Numer CAS: 207-556-5
Numer WE (dawny EINECS): 207-556-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7905c477f778a9e97c80264f1dcb6a0195bcaade&vid=e1467b622543b5e172d123adcfd62219a1f03745&prid=web&clid=SAPDAM