2',4',6'-Trihydroxyacetophenone, hydrate ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
L04156.06
L04156.14
L04156.06EA
382
PLN
L04156.06
L04156.14
2',4',6'-Trihydroxyacetophenone, hydrate ≥98%
2',4',6'-Trihydroxyacetophenone
Purity: 98+%
CAS No.: 480-66-0
Molecular Formula: C8H8O4.xH2O
Formula Weight: 168.15(anhy)
Melting Point: 218-223°
Beilstein Reference: 1911197
Formuła:
C₈H₈O₄ Temp. Wrzenia: 394 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 218…223 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00149091 Numer CAS: 480-66-0 Numer WE (dawny EINECS): 207-556-5 |