Drukuj
2',4',6'-Trihydroxyacetophenone 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
139790250 139790050 139791000
ACRO139790250EA 802 PLN
ACRO139790250 ACRO139790050 ACRO139791000
2',4',6'-Trihydroxyacetophenone 98%
2',4',6'-Trihydroxyacetophenone
Formuła: C₈H₈O₄
Temp. Wrzenia: 394 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 219…222 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149091
Numer CAS: 480-66-0
Numer WE (dawny EINECS): 207-556-5
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow to orange to tan Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 217 to 222 °C
Water ≤10 % (K.F.)
HPLC ≥97.5 %