Drukuj
kwas 3,4,5-trihydroksybenzoesowy hydrat, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: 3,4,5-Trihydroxybenzoic acid monohydrate, 3,4,5-Trihydroxybenzoic acid hydrate
M-Clarity™ quality level = MQ200
398225-100G 398225-500G
SIAL398225-100GEA 472 PLN
SIAL398225-100G SIAL398225-500G
kwas 3,4,5-trihydroksybenzoesowy hydrat, Sigma-Aldrich®
kwas 3,4,5-trihydroksybenzoesowy hydrat
Formuła: C₇H₆O₅·1H₂O
Temp. topnienia: ∼250 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149098
Numer CAS: 5995-86-8
Numer WE (dawny EINECS): 205-749-9