kwas 3,4,5-trihydroksybenzoesowy hydrat ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A16303.30
A16303.0B
A16303.30EA
373
PLN
A16303.30
A16303.0B
kwas 3,4,5-trihydroksybenzoesowy hydrat ≥99%
kwas 3,4,5-trihydroksybenzoesowy hydrat
Purity: 99%
CAS No.: 5995-86-8
Molecular Formula: C7H6O5.H2O
Formula Weight: 188.14 (170.12anhy)
Melting Point: 250° dec.
Merck Reference: 14,4345
MDL No.: MFCD00149098
Formuła:
C₇H₆O₅·1H₂O Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00149098 Numer CAS: 5995-86-8 Numer WE (dawny EINECS): 205-749-9 Klasyfikacja Merck : 14,4345 |