kwas 3,4,5-trihydroksybenzoesowy hydrat ≥98% ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
3,4,5-Trihydroxybenzoic acid monohydrate, 3,4,5-Trihydroxybenzoic acid hydrate
36417.22
36417.36
36417.22EA
564
PLN
36417.22
36417.36
kwas 3,4,5-trihydroksybenzoesowy hydrat ≥98% ACS
kwas 3,4,5-trihydroksybenzoesowy hydrat
Purity: 98+%
CAS No.: 5995-86-8
Molecular Formula: C7H6O5.H2O
Formula Weight: 188.14 (170.12anhy)
Physical Form: Powder
Sensitivity: Light Sensitive
Appearance: White to cream
Melting Point: 250° dec.
Merck Reference: 14,4345
MDL No.: MFCD00149098
Formuła:
C₇H₆O₅·1H₂O Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00149098 Numer CAS: 5995-86-8 Numer WE (dawny EINECS): 205-749-9 Klasyfikacja Merck : 14,4345 |