Drukuj
kwas 3,4,5-trihydroksybenzoesowy hydrat
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
220761000 220765000 220760025
ACRO220761000EA 369 PLN
ACRO220761000 ACRO220765000 ACRO220760025
kwas 3,4,5-trihydroksybenzoesowy hydrat
kwas 3,4,5-trihydroksybenzoesowy hydrat
Formuła: C₇H₆O₅·1H₂O
Temp. Zapłonu: 250 °C (closed cup)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149098
Numer CAS: 5995-86-8
Numer WE (dawny EINECS): 205-749-9
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Off-white to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤10 % (120°C)
Sulfated ash ≤0.1 %
Titration with NaOH ≥99 % (On dry substance)