Drukuj
Dichlorowodorek L(+)-Lizyny 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: H-Lys-OH·2HCl, H-Lys-OH.2HCl, (S)-(+)-Lysine dihydrochloride, (S)-(+)-2,6-Diaminohexanoic acid dihydrochloride, (S)-(+)-2,6-Diaminocaproic acid dihydrochloride
413360250 413361000
ACRO413360250EA 183 PLN
ACRO413360250 ACRO413361000
Dichlorowodorek L(+)-Lizyny 99%
Dichlorowodorek L(+)-Lizyny
Formuła: C₆H₁₆Cl₂N₂O₂
MW: 219.11 g/mol
Temp. topnienia: 202 °C
Numer MDL: MFCD00066389
Numer CAS: 657-26-1
Numer WE (dawny EINECS): 211-518-3
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 % (105°C, 3 h)
Specific optical rotation +14° to +18° (20°C, 589 nm) (c=2, H2O)
Titration with HClO4 98.5 to 101.5 % (on dried substance)